missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APC Anti-Mouse CD357 (GITR) (DTA-1), Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech APC-65102-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The CD357 (GITR) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with mouse cd25+ cd4+ t cells of mouse CD357 (GITR). This antibody recognizes mouse antigen. The CD357 (GITR) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.Especificaciones
| CD357 (GITR) | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Rat | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 21936 | |
| Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| DTA-1 | |
| APC | |
| Mouse CD25+ CD4+ T cells | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Flow Antibody | |
| IgG2b κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido