Learn More
APBB1IP Mouse anti-Human, Clone: OTI1F2, lyophilized, TrueMAB™
Código de producto. 17630332
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17630332 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17630332
Marca: Origene Technologies CF809154
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
RIAM appears to function in the signal transduction from Ras activation to actin cytoskeletal remodeling. Suppresses insulin-induced promoter activities through AP1 and SRE. Mediates Rap1-induced adhesion.
Especificaciones
Antígeno APBB1IP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica APBB1IP
N.º de referencia del gen Q7Z5R6
Alias de gen INAG1, PREL1, RARP1, RIAM
Símbolos de los genes APBB1IP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human APBB1IP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1