Learn More
Thermo Scientific™ ApaI (10 U/μL)
Código de producto. p-4521530 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
3000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
3000 unidades
5000 unidades
Código de producto. 10130690
Marca: Thermo Scientific™ ER1411
Corte en sitios GGGCC^C con la enzima de restricción ApaI, que funciona mejor a 37 °C con el tampón B (isosquizómeros: PspOMI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
Nota
La incubación a 30 °C resulta en un aumento de la actividad en 2 veces. ApaI se inhibe por concentraciones de sal por encima de los 50 mm. La escisión de ApaI se ve reducida por solapación con la metilación dcm. Para evitar la metilación dcm, utilice una cepa dam-, dcm, como, por ejemplo, GM2163.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Componentes 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37°C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
Temperatura de la incubadora 37 °C
Cantidad 3000 U
Tipo de producto Apal