missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APAF-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
369.00€ - 529.00€
Especificaciones
| Antígeno | APAF-1 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18453481
|
Novus Biologicals
NBP1-89050-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18256336
|
Novus Biologicals
NBP1-89050 |
0.1 mL |
529.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
APAF-1 Polyclonal specifically detects APAF-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| APAF-1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| O14727 | |
| 317 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PLVVSLIGALLRDFPNRWEYYLKQLQNKQFKRIRKSSSYDYEALDEAMSISVEMLREDIKDYYTDLSILQKDVKVPTKVLCILWDMETEEVEDILQEFVNKSLLFCDR | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| APAF-1apoptotic protease activating factor 1, apoptotic peptidase activating factor, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor, apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413 | |
| APAF1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto