Learn More
mb2 Taburete de poliuretano AP6
Descripción
- Disponible en diferentes alturas del cilindro central.
- Asiento de poliuretano moldeado sobre estructura de madera con insertos.
- Ajuste de altura.
- Base de cinco radios de nylon inyectado y fibra de vidrio.
- Disponible con ruedas o patas deslizantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Taburete |
| Color | Black |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Ajustables | Altura |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material del bastidor | Acero |
| Incluye | Base de nailon y fibra de vidrio de cinco estrellas. Ruedas. |
| Cantidad | 1 unidad |
| Material del asiento | Poliuretano |
| Altura del asiento | Medio |
| Mostrar más |