Learn More
AP5Z1/SPG48 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1G1D7, Proteintech
Código de producto. p-7213367 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888495 20 μL 20 microlitros
16878495 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16888495
Marca: Proteintech 665331IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The function of this protein has not been specifically defined.
Especificaciones
Antígeno AP5Z1/SPG48
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1G1D7
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AP5Z1
N.º de referencia del gen O43299
Alias de gen AP-5 complex subunit zeta-1, AP5Z1, KIAA0415, SPG48, Zeta5
Símbolos de los genes Ap5z1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno AP5Z1/SPG48 Fusion Protein Ag26961
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 641386, 9907
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1