Learn More
AP5Z1/SPG48 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1G1D7, Proteintech
Código de producto. 16888495 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16888495 20 μL 20 microlitros
16878495 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16888495 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 665331IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The function of this protein has not been specifically defined.
Especificaciones
Antígeno AP5Z1/SPG48
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1G1D7
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AP5Z1
N.º de referencia del gen O43299
Alias de gen AP-5 complex subunit zeta-1, AP5Z1, KIAA0415, SPG48, Zeta5
Símbolos de los genes Ap5z1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno AP5Z1/SPG48 Fusion Protein Ag26961
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 641386, 9907
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1