missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a subunit of the heterotetrameric AP-4 complex. The encoded protein belongs to the adaptor complexes medium subunits family. This AP-4 complex is involved in the recognition and sorting of cargo proteins with tyrosine-based motifs from the trans-Golgi network to the endosomal-lysosomal system.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AP4M1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | AP4M1 |
| N.º de referencia del gen | O00189, Q2PWT8, Q9JKC7 |
| Alias de gen | AP 4 complex subunit mu 1, AP4M1, MU 4, Mu adaptin related protein 2, MU ARP2, Mu subunit of AP 4, mu4, Mu4 adaptin, MUARP2 |
| Símbolos de los genes | AP4M1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?