Learn More
AP4M1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16808883 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16808883 150 μL 150 microlitros
16818883 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16808883
Marca: Proteintech 116531AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a subunit of the heterotetrameric AP-4 complex. The encoded protein belongs to the adaptor complexes medium subunits family. This AP-4 complex is involved in the recognition and sorting of cargo proteins with tyrosine-based motifs from the trans-Golgi network to the endosomal-lysosomal system.
Especificaciones
Antígeno AP4M1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AP4M1
N.º de referencia del gen O00189, Q2PWT8, Q9JKC7
Alias de gen AP 4 complex subunit mu 1, AP4M1, MU 4, Mu adaptin related protein 2, MU ARP2, Mu subunit of AP 4, mu4, Mu4 adaptin, MUARP2
Símbolos de los genes AP4M1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AP4M1 Fusion Protein Ag2222
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11781, 304344, 9179
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG