missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AOX1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15584151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15584151 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15584151

Marca: Invitrogen™ PA536922

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 148 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

AOX1 (Aldehyde oxidase 1) is a 1338 amino acid cytoplasmic protein that catalyzes the oxidation of a variety of aldehydes, leading to the production of hydrogen peroxide. Under certain conditions, AOX1 can catalyze the formation of the superoxide free radical. Defects in oxygen radical metabolism have been linked to the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), an autosomal dominant neurodegenerative disorder characterized by the death of motor neurons in the spinal cord, brain and brainstem. Significantly, AOX1 is highly expressed in the ventral horn of the spinal cord and the gene that encodes AOX1 is located in a chromosomal region that is frequently found to be implicated in ALS2. This evidence suggests that AOX1 is a candidate gene for ALS2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AOX1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica AOX1
N.º de referencia del gen O54754, Q06278, Q9Z0U5
Alias de gen AI196512; AI255253; Aldehyde oxidase; aldehyde oxidase (female form); aldehyde oxidase 1; aldehyde oxidase 2; Ao; AOH1; Aox1; Aox-1; Aox2; Aox-2; Azaheterocycle hydroxylase; azaheterocycle hydroxylase 1; Moro; Retinal oxidase; Ro
Símbolos de los genes AOX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues in human AOX1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11761, 316, 54349
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.