missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AOAH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15743311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15743311 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15743311

Marca: Invitrogen™ PA555390

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VKKSPILKYS RSGSDICSLP VLAKICQKIK LAMEQSVPFK DVDSDKYSVF PTLRGYHWRG RDCNDSDESV YPGRRPNNWD VHQDSNCNGI WGVDPKDGVP YEKKFCEGSQ PRGIILLGDS AGAH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 81%.

Removes the secondary (acyloxyacyl-linked) fatty acyl chains from the lipid A region of bacterial lipopolysaccharides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AOAH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica AOAH
N.º de referencia del gen P28039
Alias de gen 4930433E13Rik; Acyloxyacyl hydrolase; acyloxyacyl hydrolase (neutrophil); Acyloxyacyl hydrolase large subunit; Acyloxyacyl hydrolase small subunit; AOAH; RGD1560514
Símbolos de los genes AOAH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human AOAH. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92729).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.