Learn More
AOAH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16850864 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16850864 20 μL 20 microlitros
16840864 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16850864
Marca: Proteintech 129111AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Removes the secondary (acyloxyacyl-linked) fatty acyl chains from the lipid A region of bacterial lipopolysaccharides.
Specifications
Antígeno AOAH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AOAH
N.º de referencia del gen O35298, P28039
Alias de gen Acyloxyacyl hydrolase, AOAH
Símbolos de los genes AOAH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AOAH Fusion Protein Ag3892
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27052, 313, 498757
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG