Learn More
Invitrogen™ Anza™ DNA End Repair Kit
Descripción
El kit de reparación final de ADN Invitrogen™ Anza™ se utiliza para convertir ADN con extremos cohesivos en ADN fosforilado de extremo romo 5’ para su uso en reacciones de ligación de extremos romos. La mezcla de reparación final de ADN Anza™ premezclada contiene ADN polimerasa T4, un fragmento de Klenow y T4 PNK (polinucleótido quinasa) para minimizar el pipeteo, mientras que el tampón de reparación final Anza™ 10X contiene ATP y dNTP para facilitar la actividad de la mezcla enzimática.
Ventajas:
El kit de reparación final de ADN Anza forma parte del sistema de clonación de enzimas de restricción de Anza™, que unifica los procesos de clonación tradicionales. Otras enzimas modificadoras de ADN de Anza incluyen la mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza, el kit de T4 PNK Anzay el kit de extremos romos de ADN Anza.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Ventajas:
- Es cómoda: mezcla de enzimas premezclada para mayor comodidad y reducción de pipeteo
- Eficiente: blunting simultáneo y fosforilación
- Compatible: se utiliza directamente en la mezcla de reacción de digestión de enzimas de restricción Anza tras la inactivación por calor
- Rápida: reparación final completa en 15 minutos
El kit de reparación final de ADN Anza forma parte del sistema de clonación de enzimas de restricción de Anza™, que unifica los procesos de clonación tradicionales. Otras enzimas modificadoras de ADN de Anza incluyen la mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza, el kit de T4 PNK Anzay el kit de extremos romos de ADN Anza.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Mezcla de reparación final de ADN Anza de 100 μl Tampón de reparación final de ADN 10X de 200 μl Almacenar a entre 5 y - 30 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Enzima | T4 Polynucleotide Kinase (T4 PNK), ADN polimerasa T4, fragmento Klenow |
| Tampón compatible | Tampón de reparación de extremos Anza™ 10X |
| Cantidad | 20 reacciones |
| Tipo de producto | Kit de reparación final de ADN |
| Línea de productos | Anza |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.