Learn More
Invitrogen™ Anza™ DNA Blunt End Kit
Descripción
Includes
Mezcla de enzimas de conversión en extremos romos Anza™, tampón de enzimas de conversión en extremos romos Anza™ 10X,
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
- Parte del sistema de clonación de enzimas de restricción Anza™
- Utilizar directamente después de la inactivación por calor de la reacción de digestión
- Protocolo rápido de 15 minutos
Certifications
CoA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Mezcla de enzimas de extremos romos Anza de 100 μl Tampón de extremos romos Anza 10X de 200 μl Almacenar a entre - 5 y - 30 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Enzima | ADN polimerasa T4, fragmento Klenow |
| Tampón compatible | Tampón de extremos romos Anza™ 10X |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Tipo de producto | Kit de extremos romos de ADN |
| Línea de productos | Anza |