Learn More
Invitrogen™ Anza™ Alkaline Phosphatase
Descripción
Includes
Fosfatasa alcalina Anza™, tampón 10X Anza™ tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Utiliza el tampón 10X Anza
• Protocolo de digestión y desfosforilación en un solo paso
• Protocolos disponibles de desfosforilación en dos pasos
• Inactivación por calor en 5 minutos
• Utiliza el tampón 10X Anza
• Protocolo de digestión y desfosforilación en un solo paso
• Protocolos disponibles de desfosforilación en dos pasos
• Inactivación por calor en 5 minutos
Certifications
CoA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Fosfatasa alcalina Anza de 2 ml Tampón Anza (10X) de 1 ml Tampón rojo Anza (10X) de 1 ml Almacenar a entre - 5 y -30 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Enzima | Fosfatasa alcalina |
| Tampón compatible | Tampón 10X |
| Cantidad | 2000 reacciones |
| Tipo de producto | Fosfatasa alcalina |
| Línea de productos | Anza |