Learn More
Invitrogen™ Anza™ 83 Eco81I
Código de producto. 15621952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
800 unidades
Tamaño de la unidad:
800 unidades
15621952 800 unidades 800 unidades
1 options
Código de producto. 15621952
Marca: Invitrogen™ IVGN0836
Includes
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
  • Un tampón para todas las enzimas de restricción
  • Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
  • Digestión completa en 15 minutos
  • Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Anza 83 Eco81I de 80 μl
Tampón Anza (10X) de 500 μl
Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl
Almacenar a -20 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Eco81I
Tampón compatible Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 800 unidades
Tipo de producto Sistema de clonación de enzimas de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos Anza