Learn More
Invitrogen™ Anza™ 76 VspI
Click to view available options
Cantidad:
1500 unidades
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
Descripción
Includes
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
- Un tampón para todas las enzimas de restricción
- Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
- Digestión completa en 15 minutos
- Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Anza 76 VspI de 150 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a - 20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | VspI |
| Tampón compatible | Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 1500 unidades |
| Tipo de producto | Sistema de clonación de enzimas de restricción |
| Mostrar más |