Learn More
Invitrogen™ Anza™ 3 BcuI
Description
Includes
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
| Contenido y almacenamiento | Anza 3 BcuI de 200 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a - 20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Bcu I |
| Tampón compatible | Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | No |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 2000 U |
| Tipo de producto | Sistema de clonación de enzimas de restricción |
| Afficher plus |