Learn More
Invitrogen™ Anza™ 12 XbaI
Código de producto. p-6543169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
12.000 U
2000 U
Tamaño de la unidad:
1 set
15535690 2000 U 1 set
15545690 12.000 U 1 set
2 options
Código de producto. 15535690
Marca: Invitrogen™ IVGN0126
Includes
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Anza 12 Xbal de 200 μl
Tampón Anza (10X) de 500 μl
Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl
Almacenar a - 20 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Xba I
Tampón compatible Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2000 U
Tipo de producto Sistema de clonación de enzimas de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos Anza