Learn More
Invitrogen™ Anza™ 12 XbaI
Beschreibung
Beinhaltet
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Anza 12 XbaI de 1,2 ml Tampón Anza (10X) de 3 ml Tampón rojo Anza (10X) de 3 ml Almacenar a - 20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | Xba I |
| Tampón compatible | Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 12.000 U |
| Tipo de producto | Sistema de clonación de enzimas de restricción |
| Mehr anzeigen |