missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANXA2R, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16177909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16177909 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16177909

Marca: Abnova H00389289B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MEQHFLGCVKRAWDSAEVAPEPQPPPIVSSEDRGPWPLPLYPVLGEYSLDSCDLGLLSSPCWRLPGVYWQNGLSPGVQSTLEPSTAKPTEFSWPGTQKQQEAPVEEVGQAEEPDRLRLQQLPWSSPLHPWDRQQDTEVCDSGCLLERRHPPALQPWRHLPGFSDCLEWILRVGFAAFSVLWACCSRICGAKQP

Especificaciones

Antígeno ANXA2R
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica annexin A2 receptor
N.º de referencia del gen NM_001014279.1
Alias de gen AX2R/AXIIR/C5orf39
Símbolos de los genes ANXA2R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ANXA2R (NP_001014301.1, 1 a.a. ∼ 193 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389289
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.