Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje con forma de canoa con boquilla de vertido, poliestireno
Código de producto. p-8003462 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
140 ml
270 ml
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11745239 270 ml paquete de 250
11725239 20 ml 250 PCS
11755239 140 ml 250 PCS
3 options
Código de producto. 11745239
Marca: Cole-Parmer™ 0101806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material especial para vertido sin plato flexible. Los platos de poliestireno en forma de canoa con boquillas de vertido facilitan el vertido y la dispensación de líquidos o sólidos con facilidad.
Material especial para vertido sin plato flexible. Los platos de poliestireno en forma de canoa con boquillas de vertido facilitan el vertido y la dispensación de líquidos o sólidos con facilidad.
  • Las placas de pesaje en forma de canoa son de un material 20-30% más grueso para ofrecer una mayor resistencia, estabilidad, facilidad de manejo y seguridad
  • Fondo plano y soportará hasta 200°F
  • Desechable, suave y uniforme
  • Soportes para muestras de uso general
  • Disponible en tres prácticos tamaños para cualquier aplicación de manipulación de muestras
  • Antiestático
  • Biológicamente inerte:
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 270 ml
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Navecilla
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar líquidos o sólidos; material 20-30 % más grueso para ofrecer una mayor resistencia, estabilidad, facilidad de manejo y seguridad
Tamaño Grande
Longitud (imperial) 7,75 in
Longitud (métrico) 19,7 cm
Anchura (imperial) 4,75 in
Anchura (métrico) 12,1 cm
Altura (métrico) 2,5 cm
Altura (imperial) 1 in
Fondo (métrico) 2,5 cm