Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje con forma de canoa con boquilla de vertido, poliestireno
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Material especial para vertido sin plato flexible. Los platos de poliestireno en forma de canoa con boquillas de vertido facilitan el vertido y la dispensación de líquidos o sólidos con facilidad.
- Las placas de pesaje en forma de canoa son de un material 20-30% más grueso para ofrecer una mayor resistencia, estabilidad, facilidad de manejo y seguridad
- Fondo plano y soportará hasta 200°F
- Desechable, suave y uniforme
- Soportes para muestras de uso general
- Disponible en tres prácticos tamaños para cualquier aplicación de manipulación de muestras
- Antiestático
- Biológicamente inerte:
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 270 ml |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Navecilla |
| Tipo | Plato de pesaje |
| Para utilizar con (aplicación) | Para dispensar líquidos o sólidos; material 20-30 % más grueso para ofrecer una mayor resistencia, estabilidad, facilidad de manejo y seguridad |
| Tamaño | Grande |
| Longitud (imperial) | 7,75 in |
| Longitud (métrico) | 19,7 cm |
| Mostrar más |