missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Antineoplaston A10, MedChemExpress

Código de producto. 16451587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451587 50 mg 50 miligramos
16495398 10 mg 10 miligramos
16448117 5 mg 5 miligramos
16436006 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451587

Marca: Medchem Express HY128553

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.

Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Antineoplaston A10
CAS 91531-30-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1015.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1)C(NC1=O)=O)CC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 246.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.