Learn More
Cloruro de antimonio(V), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050125
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393837 1 g 1 g
11383837 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035677.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
It is used as a polymerization catalyst, a chlorinating agent, an intermediate in chemical synthesis, also a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-18-9
Fórmula molecular Cl5Sb
Peso molecular (g/mol) 299.02
Número MDL MFCD00011213
Clave InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
Nombre IUPAC Pentacloruro de antimonio
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 79°C (22mmHg)
Nombre del producto químico o material Antimony(V) chloride
Punto de fusión 2.8°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Líquido, envasado bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1730
Índice Merck 14,695
Información de solubilidad Soluble in water (react),chloroform,hydrochloric acid,and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.02
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.601
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.336 g/mL