Learn More
Cloruro de antimonio(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
11394967 50 g 50 g
11314977 250 g 250 g
11304977 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11394967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041978.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Antimony(V) chloride is used as a catalyst and an analytical reagent for testing alkaloids and cesium. It is also used as a polymerization catalyst as well as involved in the chlorination of organic compounds. It acts as a Lewis acid and a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-18-9
Fórmula molecular Cl5Sb
Peso molecular (g/mol) 299.02
Número MDL MFCD00011213
Clave InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
Nombre IUPAC Pentacloruro de antimonio
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 79°C (22 mm)
Nombre del producto químico o material Antimony(V) chloride
Punto de fusión 2.8°C
Color Rojo-amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in HCl,chloroform,carbon tetrachlorideMiscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.02
Olor Pungent
Índice de refracción 1.601
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Red-yellow liquid
Densidad 2.336 g/cm3