Learn More
Tricloruro de antimonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10430661 100 g Frasco de vidrio 100 g
10720862 500 g Frasco de vidrio 500 g
13418548 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10616241
Marca: Thermo Scientific Acros 401370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-91-9
Fórmula molecular Cl3Sb
Peso molecular (g/mol) 228.11
Número MDL MFCD00011212
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 223.0°C
Nombre del producto químico o material Antimony trichloride
Punto de fusión 73.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo, cristales y/o trozos
Cantidad 5 g
Fórmula lineal SbCl3
Fieser 08,19
Índice Merck 15,696
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases
Nombre IUPAC tricloroestibano
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza ≥99.0% (Iodimetry)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony trichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Antimony trichloride