Learn More
Solución de metal estándar de antimonio 10.000 ppm, para ICP, solución de HCl 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10687602 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 10687602
Marca: Fisher Chemical J/8210/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
Número MDL 134030
Color Incolora
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony solution 10 000 ppm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.