Learn More
Estándar de antimonio para ICP, 1000 μg/ml en H2O/0,6 % ácido tartárico/Tr. HN, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10151382 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
10151382 125 ml 125 ml
1 options
Código de producto. 10151382
Marca: SPEX Certiprep PLSB72Y
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Sb1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-36-0, 87-69-4, 7732-18-5
Certificado de análisis El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 39 elementos a nivel de ppmm.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Sb
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Sb]
Nombre IUPAC antimonio
Solvent or Matrix H2O/0.6 % ácido Ácido/Tr. HNO3
Peso molecular (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
Cantidad 125 ml
ChEBI CHEBI:30304
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio