Learn More
Carga de antimonio, 6,35 mm y hacia abajo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antimony |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver Gray shot |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% (Metals basis) |
| Formulario | Carga, 6,35 mm y hacia abajo |
| Nombre IUPAC | antimony |