Learn More
Antimonio, + 99 %, técnico, metal, polvo, Fisher Chemical
Código de producto. 10040020 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10040020 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10040020
Marca: Fisher Chemical A/7840/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris
CAS 7440-36-0
Punto de fusión 630°C
Punto de ebullición 1635°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 886
Formulario Sólido
Fórmula molecular Sb
Número MDL 134030
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.75g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony, powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.