Learn More
Hidrato de tartrato de potasio antimonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454243 2500 g 2500 g
11434243 100 g 100 g
11444243 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454243 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10889.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613.83 g/mol
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de tartrato de potasio antimonio es un compuesto utilizado en el tratamiento de la esquistosomiasis. También se utiliza en la industria textil para ayudar a la unión de determinados colorantes a los tejidos. Se usa en la medicina como expectorante y como nauseante.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Incompatible con ácidos minerales, bases fuertes, carbonatos, plomo, sales de plata y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331753-56-1
Fórmula molecular C8H4K2O12Sb2
Peso molecular (g/mol) 613.83
Número MDL MFCD00148863
Clave InChI GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Sinónimo potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
Nombre IUPAC dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony potassium tartrate hydrate
Densidad 2.607
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 2500 g
Número UN UN1551
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.82 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%