Learn More
Estándares organometálicos de antimonio, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15688325 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15688325 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15688325
Marca: SPEX Certiprep ORGSB82Z
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Sb1000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-36-0, 8042-47-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Sólido
Fórmula molecular Sb
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Sb]
Nombre IUPAC antimonio
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:30304
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: mineral oil
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio