Learn More
Sulfuro de antimonio(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11381788 2 g 2 g
11371788 10 g 10 g
11391788 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11381788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011683.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
It is used in glitter compositions, fountain compositions, flash powder and vulcanizing rubber. It is employed in the production of ruby-colored glass and in plastics, as a fire retardant, in explosives, matches, and fireworks. It can be used to prepare a series of thioantimonous salts and Schlippe's salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1345-04-6
Fórmula molecular S3Sb2
Peso molecular (g/mol) 339.70
Número MDL MFCD00011217
Clave InChI NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(III) sulfide
Punto de fusión 550°C
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1549
Índice Merck 14,713
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.68
Porcentaje de pureza 99.999%