Learn More
Óxido de antimonio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11449013 100 g 100 g
11459013 500 g 500 g
11469013 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11449013
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11123.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de antimonio(III) se utiliza como catalizador, en la vulcanización de caucho, como agente opacificante para gafas, material de cerámica y esmaltes. Se utiliza como pirorretardante.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-64-4
Fórmula molecular O3Sb2
Peso molecular (g/mol) 291.52
Número MDL MFCD00011214
Clave InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trioxidandiuro de diantimonio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Antimony (III) oxide
Punto de fusión 656°C
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,711
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.5
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 5.67
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Antimony oxide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.