Learn More
N-Butóxido de antimonio(III), 99,9 % (base metálica), Sb(III) 36,0 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446115
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15446115 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15446115
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033496.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(III) n-butoxide
CAS 2155-74-0
Densidad 1.264 g/mL
Punto de ebullición 133°C to 135°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular C12H27O3Sb
Número MDL MFCD00015238
Cantidad 1 g
Número UN UN3082
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
Información de solubilidad Soluble in anhydrous butanol, THF
Clave InChI YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
Nombre IUPAC antimonio(3+); butan-1-olato
Peso molecular (g/mol) 341.105
PubChem CID 102217
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido