Learn More
Yoduro de antimonio(III), ultra seco, 99,998% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050124
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11495040 1 g 1 g
11363837 5 g 5 g
11373837 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11495040
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035676.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-44-5
Fórmula molecular I3Sb
Peso molecular (g/mol) 502.47
Número MDL MFCD00016322
Clave InChI KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 420°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) iodide
Punto de fusión 168°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,710
Información de solubilidad Decomposed by water to SbOI.
Nombre IUPAC antimony(3+) triiodide
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.46
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Acrid
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive