Learn More
Fluoruro de antimonio(III), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11377157 100 g 100 g
11387157 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11377157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011492.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.755 g/mol
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of Freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-56-4
Fórmula molecular F3Sb
Peso molecular (g/mol) 178.76
Número MDL MFCD00011218
Clave InChI GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
Nombre IUPAC trifluorostibano
SMILES F[Sb](F)F
Tekniske data
Punto de ebullición 376°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) fluoride
Punto de fusión 292°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Número UN UN2923
Índice Merck 14,709
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.75
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.379 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) fluoride
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faresætning
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contém: Antimony triflouride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.