Learn More
Fluoruro de antimonio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021653
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11427996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14068.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.755 g/mol
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de antimonio(III) se utiliza como reactivo en química inorgánica y organofluorina. Actúa como reactivo de fluoración y un agente de galvanizado. Además, se utiliza en la preparación de tinte, cerámica, porcelanas, esmaltes cerámicos y otros esmaltes. Se utiliza en la preparación de freón.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y acetona. Insoluble en amoníaco.
Notas
Sensible a la humedad. Es incompatible con ácidos, ácido perclórico, agua y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-56-4
Fórmula molecular F3Sb
Peso molecular (g/mol) 178.76
Número MDL MFCD00011218
Clave InChI GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
Nombre IUPAC trifluorostibano
SMILES F[Sb](F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 376°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) fluoride
Punto de fusión 292°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2923
Índice Merck 14,709
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.75
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.379