Learn More
Bromuro de antimonio(III), 99,995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11311798 50 g 50 g
11301798 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11311798
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011686.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-61-9
Fórmula molecular Br3Sb
Peso molecular (g/mol) 361.472
Número MDL MFCD00016317
Clave InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
Nombre IUPAC tribromoestibano
SMILES Br[Sb](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) bromide
Punto de fusión 96.6°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,706
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.48
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.74
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.148 g/mL