Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 50-100 μg conjugate
Click to view available options
Cantidad:
5 purificaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Los kits de purificación de conjugados de anticuerpos Molecular Probes™ purifican eficazmente conjugados de anticuerpos a partir de tintura o biotina no conjugadas. Este kit en particular está optimizado para la purificación de 50–100 μg de conjugado de anticuerpos. La purificación se logra mediante una columna de centrifugación de exclusión por tamaño fácil de montar. Cada kit contiene material suficiente para 5 purificaciones distintas. También puede usarse para purificar proteínas de alto peso molecular (> 30 kDa) y separarlas de etiquetas no conjugadas.
Características adicionales de este kit de purificación de conjugado de anticuerpos:
• Conjugado purificado listo para usar en ∼ 45 minutos con ∼ 15 minutos de tiempo de manipulación
• Diseñado para etiquetas de bajo peso molecular (inferior al 3000 Da, por ejemplo, colorantes Alexa Fluor™); no se puede utilizar para eliminar etiquetas de alto peso molecular no conjugadas (> 10 kDa) como enzimas (HRP) o proteínas (R-ficoeritrina)
Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Para obtener más información sobre nuestros kits de etiquetado, consulte el apartado de kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos en el manual de Molecular Probes™ o visite nuestra página de etiquetado de anticuerpos.
Características adicionales de este kit de purificación de conjugado de anticuerpos:
• Conjugado purificado listo para usar en ∼ 45 minutos con ∼ 15 minutos de tiempo de manipulación
• Diseñado para etiquetas de bajo peso molecular (inferior al 3000 Da, por ejemplo, colorantes Alexa Fluor™); no se puede utilizar para eliminar etiquetas de alto peso molecular no conjugadas (> 10 kDa) como enzimas (HRP) o proteínas (R-ficoeritrina)
Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Para obtener más información sobre nuestros kits de etiquetado, consulte el apartado de kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos en el manual de Molecular Probes™ o visite nuestra página de etiquetado de anticuerpos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de purificación de conjugados de anticuerpos |
| Cantidad | 5 purificaciones |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C). |
| Formato | Columna de centrifugación |