Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Alfombras antibacterianas
Código de producto. p-8010416
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
45 x 91 cm
45 x 91 cm
45 x 114 cm
91 x 114 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. 11866383
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ CSM183634PWW
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice las alfombras antibacterianas CEEC Control Environ Eqpt Corp™ para adherirlas directamente al suelo o a un marco de aluminio. Después de su uso, retire las hojas, que están fabricadas en polietileno.
Lista de las bacterias y de los mohos retenidos
• Gram +: Bacillus, Brevibacterium, Cellulomonas, Sarchina, Staphyloccus, Streptococcus, Streptomyces
• Fungi: Aspergillus, Aureobasidium, Candida, Chaetomium, Cladosporium, Gliociadium, Lentinus, Lenzites, Mucor, Penicilium, Phoma, Rhizopus, Rhototorula, Saccharomyces, Trichophyton.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 45 x 91 cm
Cantidad 120/Pk.
Color Blanco
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis