Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Alfombras antibacterianas
Código de producto. 11816393
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
45 x 91 cm
45 x 91 cm
45 x 114 cm
91 x 114 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
11816393 Azul 45 x 91 cm paquete de 120
11866383 Blanco 45 x 91 cm paquete de 120
11876383 Blanco 45 x 114 cm paquete de 120
11826393 Azul 91 x 114 cm paquete de 120
4 options
Código de producto. 11816393
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177336
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice las alfombras antibacterianas CEEC Control Environ Eqpt Corp™ para adherirlas directamente al suelo o a un marco de aluminio. Después de su uso, retire las hojas, que están fabricadas en polietileno.
  • Elimine la contaminación bacteriana.
  • Hojas numeradas del 30 al 1
  • Se suministra en cajas de cartón de 4 pilas con 30 hojas de polietileno
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 45 x 91 cm
Cantidad 120/paq.
Color Azul