Learn More
WIP (pS488) Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: K32-824, BD
Descripción
Wiskott-Adrich syndrome protein (WASP)-Interacting Protein (WIP) is a member of the verprolin family of proteins that regulate cytoskeletal organization in a wide variety of cellular activities, including endocytosis, cellular adhesion and migration, mast cell degranulation, and lymphocyte activation. The 503-amino acid WIP protein contains binding sites for actin (globular and filamentous) and other proteins that are involved in the regulation of actin polymerization, such as WASP, N-WASP, profilin, cortactin, Hck, and NCK. As its functions imply, WIP is localized in actin-rich cell structures.
Intracellular Staining
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | WIP (pS488) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | K32-824 |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Descripción | PRPL-2 protein, WAIP, WASIP, WASPIP |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Phosphorylated Human WIP Peptide |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.