missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vβ 8.3 T-Cell Receptor Hamster anti-Mouse, PE, Clone: 1B3.3, BD

Código de producto. 15837328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15837328 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15837328 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553664

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

The 1B3.3 antibody reacts with the Vβ 8.3 T-cell Receptor (TCR), but not the Vβ 8.1 nor Vβ 8.2 TCR, of mice having the b haplotype (e.g., A, AKR, BALB/c, CBA/Ca, CBA/J, C3H/He, C57BL, C58, DBA/1, DBA/2) of the Tcrb gene complex. The Tcrb-V8 subfamily gene loci are deleted in mice having the a (e.g., C57BR, C57L, SJL, SWR) or c (e.g., RIII) haplotype. Vβ 8.3 is one of the restricted TCR β chains expressed by NK-T cells. Staphylococcal enterotoxin B, in association with antigen-presenting cells expressing I-A and/or I-E, stimulates lymphocytes bearing Vβ 8 TCR and selectively eliminates those T cells in vivo. Vβ 8.3 TCR-bearing T-cell clones can be activated by 1B3.3 mAb. This hamster mAb to a mouse leukocyte antigen does not cross-react with rat leukocytes.

Host Species: Hamster
Clone: 1B3.3
Isotype: IgG3, λ1
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Vβ 8.3 TCR-expressing mouse Th1 clone 3.L2

Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vβ 8.3 T-Cell Receptor
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B3.3
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno Vβ 8.3 TCR-expressing mouse Th1 clone 3.L2
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.