missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP42 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15563901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15563901 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15563901

Marca: Invitrogen™ PA536513

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 150 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

USP42 (ubiquitin specific peptidase 42) is a 1,325 amino acid protein that belongs to the peptidase C19 family. Expressed in a variety of tissues, USP42 functions to catalyze the conversion of a ubiquitin C-terminal thioester to a free ubiquitin and a thiol. The gene encoding USP42 maps to human chromosome 7, which houses over 1,000 genes and comprises nearly 5% of the human genome. Defects in some of the genes localized to chromosome 7 have been linked to Osteogenesis imperfecta, Williams-Beuren syndrome, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP42
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
génica Usp42
N.º de referencia del gen B2RQC2, D3ZU96, Q9H9J4
Alias de gen 2410140K03Rik; 3110031A07Rik; A630018G05Rik; D5Ertd591e; Deubiquitinating enzyme 42; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 42; ubiquitin specific peptidase 42; ubiquitin specific protease 42; ubiquitin thioesterase 42; ubiquitin thiolesterase 42; ubiquitin-specific-processing protease 42; Usp42
Símbolos de los genes Usp42
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 254-306 of human USP42.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 288482, 76800, 84132
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.