missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ubiquitin specific peptidase 39, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16143046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16143046 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16143046

Marca: Abnova H00010713A01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant USP39.

Sequence: KNPTIVNFPITNVDLREYLSEEVQAVHKNTTYDLIANIVHDGKPSEGSYRIHVLHHGTGKWYELQDLQVTDILPQMITLSEAYIQIWKRRDNDETNQQGA

Especificaciones

Antígeno ubiquitin specific peptidase 39
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant USP39.
Formulación 50% glycerol
génica USP39
N.º de referencia del gen NM_006590
Alias de gen CGI-21/HSPC332/MGC75069/SAD1/SNRNP65
Símbolos de los genes USP39
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno USP39 (NP_006581, 466 a.a. ∼ 565 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ubiquitin/Proteasome
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10713
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.