missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

upstream transcription factor 2, c-fos interacting, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16127365
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16127365 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16127365

Marca: Abnova H00007392D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human USF2 protein.

This gene encodes a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper family, and can function as a cellular transcription factor. The encoded protein can activate transcription through pyrimidine-rich initiator (Inr) elements and E-box motifs. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MDMLDPGLDPAASATAAAAASHDKGPEAEEGVELQEGGDGPGAEEQTAVAITSVQQAAFGDHNIQYQFRTETNGGQVTYRVVQVTDGQLDGQGDTAGAVSVVSTAAFAGGQQAVTQVGVDGAAQRPGPAAASVPPGPAAPFPLAVIQNPFSNGGSPAAEAVSGEARFAYFPASSVGDTTAVSVQTTDQSLQAGGQFYVMMTPQDVLQTGTQRTIAPRTHPYSPKIDGTRTPRDERRRAQHNEVERRRRDKINNWIVQLSKIIPDCNADNSKTGASKGGILSKACDYIRELRQTNQRMQETFKEAERLQMDNELLRQQIEELKNENALLRAQLQQHNLEMVGEGTRQ

Especificaciones

Antígeno upstream transcription factor 2, c-fos interacting
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human USF2 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica USF2
N.º de referencia del gen NM_003367.2
Alias de gen FIP/bHLHb12
Símbolos de los genes USF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno USF2 (NP_003358.1, 1 a.a. ∼ 346 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Regulation
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7392
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.