missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ULBP2, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ULBP2 protein.
Marca: Abnova H00080328-B01P.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MEAAAATKILLCLPLLLLLSGWSRAGRADPHSLCYDITVIPKFRPGPRWCAVQGQVDEKTFLHYDCGNKTVTPVSPLGKKLNVTTAWKAQNPVLREVVDILTEQLRDIQLENYTPKEPLTLQARMSCEQKAEGHSSGSWQFSFDGQIFLLFDSEKRMWTTVHPGARKMKEKWENDKVVAMSFHYFSMGDCIGWLEDFLMGMDSTLEPSAGAPLAMSSGTTQLRATATTLILCCLLIILPCFILPGIEspecificaciones
| ULBP2 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ULBP2 protein. | |
| ULBP2 | |
| N2DL2/RAET1H | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 80328 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| BC034689 | |
| ULBP2 | |
| ULBP2 (AAH34689, 1 a.a. ∼ 246 a.a) full-length human protein. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur