missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ubiquitin Mouse anti-Human, Clone: 2A1, Invitrogen™
Descripción
A suggested positive control for this product is Bosc23 cells transfected with GFP-Ub.
Ubiquitin is a highly conserved globular 76 amino acid protein of about 8.5 kDa molecular weight. It has a important role in the targeting of proteins for proteolytic degradation. Proteins to be degraded are covalantly coupled to the C-terminus of ubiquitin by means of ubiquitin ligases. The ubiquitin itself is frequently also ubiquitinated, producing a polyubiquitin chain.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ubiquitin |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2A1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | UBB |
| N.º de referencia del gen | P0CG47 |
| Alias de gen | 60S ribosomal protein L40, HUBCEP52, RPL40, Ubiquitin 52 amino acid fusion protein, Ubiquitin A52 residue ribosomal protein fusion product 1, Ubiquiti |
| Símbolos de los genes | UBB |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?